Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños.
Marca:  Thermo Scientific™ C4032-102
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11528240
  • 397.24€ / cada uno
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
Solo hay que colocar el cabezal de descapsulado directamente sobre el cierre y apretar para retirarlo.
  • Minimiza el daño al borde del vial con viales de cromatografía o de suero 
  • Retira cierres de aluminio estándar y numerosos cierres de acero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cromatografía industrial
Nacional
Descapsulador manual
1 unidad
Sello de aluminio y acero, vial National, vial Chromacol
32 mm
Descapsulador manual
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.