Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Descripción
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
Los capsuladores ligeros de precisión acoplan cierres a viales de cromatografía o de suero. Disponibles para cierres abatibles o de aluminio estándar.
- Ajustadas de fábrica para capsular cierres de grosor estándar
- El tornillo de ajuste del mango ajustable permite la capsulación adecuada con septos de varios grosores
Descapsuladores manuales
Estas pinzas forjadas incorporan una superficie de agarre diseñada para permitir la retirada de cierres de los tamaños indicados.
- Solamente hay que fijar las pinzas alrededor de la parte superior de la cápsula, apretar y hacer palanca hacia arriba para retirarla
Pinzas de desengarce manuales
Coloque el cabezal de descapsulado directamente sobre el cierre y apriete.
- Minimiza el daño al borde del vial con viales de cromatografía o de suero
- Retira cierres de aluminio estándar y numerosos cierres de acero
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capsulador manual, estándar |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Capsulador manual |
| Para utilizar con (equipo) | Sello estándar de 8 mm, vial National, vial Chromacol |
| Tamaño | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
| Línea de productos | Chromacol |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.