Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores manuales para el sellado y desellado de viales para capsular
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Viales de encapsular de 13 mm
Viales de encapsular de 20 mm
Viales de encapsular de 8 mm
Viales para capsular de 11 mm
Tipo:
Capsulador manual
Descapsulador manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice los capsuladores y descapsuladores de viales Thermo Scientific™ para colocar o retirar manualmente los tapones de rosca de los viales, respectivamente. Estos capsuladores y descapsuladores manuales están disponibles en tamaños de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm, y permiten sellar o retirar con facilidad los tapones de rosca de forma fiable.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Capsulador manual |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de encapsular de 8 mm |
| Material | Acero inoxidable/aluminio |
| Línea de productos | SureSTART nivel 2 |