Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero no esterilizable en autoclave
Las herramientas de desengarce manual permiten extraer fácilmente los tapones de aluminio sin romperlos.
302.00€ - 1606.80€
Especificaciones
Funcionamiento | Manual |
---|---|
Tipo | Manual Decapper |
Para utilizar con (equipo) | Tapón de aluminio |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11758276
|
Fisherbrand™
08 07 0001 |
8 mm |
302.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11768276
|
Fisherbrand™
11 07 0002 |
11 mm |
307.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11787597
|
Fisherbrand™
13 07 0003 |
13 mm |
413.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11500535
|
Fisherbrand™
20 07 0004 |
20 mm |
439.81€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11849440
|
Fisherbrand™
28 07 0092 |
28 mm |
1440.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10621210
|
Fisherbrand™
32 07 0078 |
32 mm |
1606.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
- Descapsulador
- Manual
- Acero
Spezifikation
Manual | |
Manual Decapper | |
Tapón de aluminio |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero no esterilizable en autoclave