Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales para GC
Código de producto. 10219744 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
23s G
23 G
25 G
26 G
Tipo de producto:
Fijo
Jeringa para muestreador automático GC, aguja con émbolo
Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble
Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija
Cantidad:
6/paq.
Unidad
c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10219744
Marca: Thermo Scientific™ 365C0741
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC Thermo Scientific™.
Logre inyecciones manuales exactas, precisas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC manuales Thermo Scientific™. Los diseños sólidos y probados sobre el terreno están optimizados para la perforación del septo. Se han fabricado con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado y cubren una amplia gama de volúmenes. Las marcas fáciles de leer garantizan la reproducibilidad.
  • Las jeringas están disponibles en varios volúmenes
  • Jeringas de PTFE Luer-Lock™
  • Jeringas de PTFE Luer Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 5 ul; 50 mm de longitud; fija
Calibre de aguja 26 G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Desechables No
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático para cromatografía de gases (GC)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.