Descripción
Logre inyecciones manuales exactas, precisas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC manuales Thermo Scientific™. Los diseños sólidos y probados sobre el terreno están optimizados para la perforación del septo. Se han fabricado con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado y cubren una amplia gama de volúmenes. Las marcas fáciles de leer garantizan la reproducibilidad.
- Las jeringas están disponibles en varios volúmenes
- Jeringas de PTFE Luer-Lock™
- Jeringas de PTFE Luer Slip
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 ul; 50 mm de longitud; fija; por unidad |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija |
| Desechables | No |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático para cromatografía de gases (GC) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.