Learn More
Cole-Parmer™ Etiquetadora manual de laboratorio
Esta etiquetadora manual de laboratorio de bajo coste le permite contar con una etiquetadora en cada estación de trabajo.
Marca: Cole-Parmer™ 65543-42
26.95 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
Descripción
- Utilice esta económica unidad para producir etiquetas de identificación para productos químicos, frascos, estantes y equipos.
- La cinta de color autoadhesiva se adhiere firmemente a cualquier superficie, como vidrio, plástico, metal, caucho y madera.
- Las letras blancas grandes y en relieve se pueden leer fácilmente a 2,4 metros de distancia.
- El funcionamiento es sencillo: pulse una letra, apriete el asa y, cuando termine, tire de la palanca de la parte frontal de la unidad hacia abajo para cortar la cinta.
- La perforación Easy-Peel™ permite retirar el dorso de la etiqueta de manera rápida y eficaz.
- La cinta está disponible en varios colores, lo que le permite utilizar etiquetas con códigos de colores para requisitos específicos.
Especificaciones
Azul | |
1,9 cm (3 x 8 pulg) | |
9,5 mm | |
Autoadhesivo | |
Rollo |
9,8 ft | |
3 m | |
3 m x 9,5 mm | |
No estéril | |
Dos rollos de cinta de etiquetado azul y roja de 3 m x 9,5 mm |