Learn More
Carver™ Prensa de pastillas manual
Las prensas de pastillas Carver™ compacta polvo homogéneo en una muestra de gránulos adecuada.
Marca: Carver™ 4555CE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Orificio de evacuación para conexión a fuente de vacío
- Manómetro de gran tamaño para facilitar la visualización
- Protecciones de seguridad integrales
Especificaciones
Prensa de pastillas | |
Preparación de muestras | |
Troquel de 31 mm | |
40 toneladas estadounidenses |