Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde manual
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Constante aproximada:
0,001K
0,003K
0,01K
0,03K
0,05K
0,1K
0,3K
1K
3K
Tamaño:
Diámetro capilar de 0,36mm
Diámetro capilar de 0,47mm
Diámetro capilar de 0,63mm
Diámetro capilar de 0,84mm
Diámetro capilar de 0,95mm
Diámetro capilar de 1,13mm
Diámetro capilar de 1,50mm
Diámetro capilar de 2,01mm
Diámetro capilar de 2,65mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado con constante para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Calibrated | Sí |
| Descripción | 290mm de longitud |
| Constante aproximada | 0,003K |
| Certificaciones/conformidad | DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Incluye | Marcas anulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano |
| Tamaño | Diámetro capilar de 0,47mm |
| Volumen (métrico) | De 15 a 25 ml |