Learn More
Buerkle™ Tambor de accionamiento manual para su uso con frascos de inmersión Buerkle™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Color:
Negro
Verde
Anchura (métrico):
55 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Puede estar equipado con varios cables o cadenas
- Si se van a recoger líquidos inflamables o altamente inflamables, se deben utilizar tambores de accionamiento manual conductivos eléctricamente junto con un cable de puesta a tierra
- Las botellas de inmersión deben estar hechas de metal sin chispas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carrete de tambor accionado manualmente |
| Material | Polipropileno |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Frascos de inmersión y cilindros de inmersión |
| Diámetro exterior (métrico) | 180 mm |
| Longitud (métrico) | 150 m para cable de 2 mm de diámetro. |
| Anchura (métrico) | 55 mm |