Learn More
Buerkle™ Tambor de accionamiento manual para su uso con frascos de inmersión Buerkle™
Código de producto. p-8002329 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Color:
Negro
Verde
Anchura (métrico):
55 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10749032
Marca: Buerkle™ 53090010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tambor de accionamiento manual Buerkle™ se utiliza para bajar frascos de inmersión y cilindros de inmersión de forma segura a la profundidad requerida en ejes, pozos y tanques. Para su uso con cables de descenso Buerkle™.
  • Puede estar equipado con varios cables o cadenas
  • Si se van a recoger líquidos inflamables o altamente inflamables, se deben utilizar tambores de accionamiento manual conductivos eléctricamente junto con un cable de puesta a tierra
  • Las botellas de inmersión deben estar hechas de metal sin chispas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Carrete de tambor accionado manualmente
Material Polipropileno
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Frascos de inmersión y cilindros de inmersión
Diámetro exterior (métrico) 180 mm
Longitud (métrico) 150 m para cable de 2 mm de diámetro.
Anchura (métrico) 55 mm