Learn More
Abnova™ MAP2K5 Recombinant Protein
Recombinant protein for MAP2K5 (human) gene
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
---|---|
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Peso molecular | 75.02 |
Intervalo de pH | 8 |
Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16159651
|
Abnova™
H00005607-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16169651
|
Abnova™
H00005607-P01.25UG |
25μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The encoded protein is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase specifically interacts with and activates MAPK7/ERK5. This kinase itself can be phosphorylated and activated by MAP3K3/MEKK3, as well as by atypical protein kinase C isoforms (aPKCs).
- Human MAP2K5 full-length ORF ( AAH08838, 1 a.a. - 448 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal
- Description: mitogen-activated protein kinase 5
- Theoretical molecular weight: 75.02kDa
- Preparation: in vitro wheat germ expression system
- Purification: glutathione sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced glutathione, pH: 8.0 in elution buffer
Sequence: MLWLALGPFPAMENQVLVIRIKIPNSGAVDWTVHSGPQLLFRDVLDVIGQVLPEATTTAFEYEDEDGDRITVRSDEEMKAMLSYYYSTVMEQQVNGQLIEPLQIFPRACKPPGERNIHGLKVNTRAGPSQHSSPAVSDSLPSNSLKKSSAELKKILANGQMNEQDIRYRDTLGHGNGGTVYKAYH VPSGKILAVKVILLDITLELQKQIMSELEILYKCDSSYIIGFYGAFFVENRISICTEFMDGGSLDVYRKMPEHVLGRIAVAVVKGLTYLWSLKILHRDVKPSNMLVNTRGQVKLCDFGVSTQLVNSIAKTYVGTNAYMAPERISGEQYGIHSDVWSLGISFMELALGRFPYPQIQKNQGSLMPLQLLQCIVDEDSPVLPVGESSEPFVHFITQCMRKQPKERPAPEELMGHPFIVQFNDGNAAVVSMWVCRALEERRSQQGPP
Best use within three months from the date of receipt.
ELISA, western blotting (recombinant protein), antibody production, protein array
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
75.02 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |