Learn More
Invitrogen™ Human MAPK8 (JNK1), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK8 (JNK1), His Tag Recombinant Protein
634.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002741.1 |
---|---|
Alias de gen | MAPK8 (JNK1) |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11583427
|
Invitrogen™
PV3319 |
10μg |
634.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10053082
|
Invitrogen™
PV3593 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15418453
|
Invitrogen™
PR5340A |
100 μg |
1824.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MAPK8 (JNK1) is activated by the presence of malfolded proteins in the endoplasmic reticulum. It is also a crucial mediator of insulin resistance and obesity.Especificaciones
NP_002741.1 | |
Human | |
Baculovirus |
MAPK8 (JNK1) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.