Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad MARCO con tapa V2.0
Código de producto. 16629095 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Incluye:
Embudo con tapa abatible y sin lanza
Número de tapón:
S50
S55
S60/61
S65
Altura (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16629095
Marca: SCAT™ 318955
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puede cerrarse de forma segura y evitar el peligro de ignición.
  • Un embudo con tapa moderno fabricado con HDPE de alta calidad con una resistencia extremadamente alta a ácidos, álcalis y muchos productos químicos
  • El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
  • La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita el escape de gases explosivos o perjudiciales para la salud
  • Una bisagra resistente garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
  • La tapa roscada giratoria facilita el enrosque y desenrosque del embudo con tapa en el recipiente.
  • Con tamiz extraíble para facilitar la limpieza
  • La versión no conductora del MARCO V2.0 coincide con el esquema de colores del SCAT gracias a su coloración azul y blanca
  • Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son en negro y, por lo tanto, difieren claramente en color de la versión no conductora
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 140 mm
Capacidad (métrico) 300 mL
Material HDPE
Altura (métrico) 150 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul/blanco
Incluye Embudo con tapa abatible y sin lanza
Número de tapón S50
Tipo de producto Embudo de seguridad con tapa con bisagra