Descripción
- Un embudo con tapa moderno fabricado con HDPE de alta calidad con una resistencia extremadamente alta a ácidos, álcalis y muchos productos químicos
- El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
- La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita el escape de gases explosivos o perjudiciales para la salud
- Una bisagra resistente garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
- La tapa roscada giratoria facilita el enrosque y desenrosque del embudo con tapa en el recipiente.
- Con tamiz extraíble para facilitar la limpieza
- La versión no conductora del MARCO V2.0 coincide con el esquema de colores del SCAT gracias a su coloración azul y blanca
- Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son en negro y, por lo tanto, difieren claramente en color de la versión no conductora
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 140 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | HDPE |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul/blanco |
| Incluye | Embudo con tapa abatible y lanza |
| Número de tapón | S60/61 |
| Tipo de producto | Embudo de seguridad con tapa con bisagra |