Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad MARCO con tapa V2.0
Puede cerrarse de forma segura y evitar el peligro de ignición.
Marca: SCAT™ 318992
98.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.01000kg
Descripción
- Un embudo con tapa moderno fabricado con HDPE de alta calidad con una resistencia extremadamente alta a ácidos, álcalis y muchos productos químicos
- El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
- La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita el escape de gases explosivos o perjudiciales para la salud
- Una bisagra resistente garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
- La tapa roscada giratoria facilita el enrosque y desenrosque del embudo con tapa en el recipiente.
- Con tamiz extraíble para facilitar la limpieza
- La versión no conductora del MARCO V2.0 coincide con el esquema de colores del SCAT gracias a su coloración azul y blanca
- Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son en negro y, por lo tanto, difieren claramente en color de la versión no conductora
Especificaciones
140 mm | |
HDPE | |
No esterilizable en autoclave | |
Funnel with Hinged Lid and Lance | |
Embudo de seguridad con tapa con bisagra |
300 mL | |
370 mm | |
Azul/blanco | |
GL45 |