Learn More
Beschreibung
- Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many chemicals
- Integrated gripping edge on the funnel lid increases the grip without having to touch the possibly contoured lid
- Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes the funnel edge and prevents the escape of explosive or health-endangering gases
- Sturdy hinge guarantees a long service life of the closing mechanism
- Rotating screw cap makes it easier to screw the lid funnel on and off the canister
- Removable sieve for easy cleaning
- Non-conductive version of the MARCO V2.0 is in line with the SCAT color scheme due to its blue and white coloring
- Conductive versions of the MARCO V2.0 are in black and thus clearly differ in color from the non-conductive version
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 140 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | HDPE |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Embudo con tapa abatible y sin lanza |
| Número de tapón | S70/71 |
| Diámetro del área superior (imperial) | 5.5 in. |
| Tipo de producto | Safety Funnel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?