Learn More
Invitrogen™ MARK2 Recombinant Human Protein
MARK2 is a serine/threonine protein kinase.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_059672.2
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 110.6kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15438583
Ver documentos
Invitrogen™
PR7405A
100 μg
1826.00€
100 microgramos
10016942
Ver documentos
Invitrogen™
PV4196
1 mg
7890.00€
1 miligramo
Descripción
Descripción
MARK2 is involved in the control of cell polarity and microtubule stability.
Especificaciones
Especificaciones
NP_059672.2
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
110.6kDa
RUO - research use only
MARK2, EMK1, PAR1
Human
GST Tag
Frozen