Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubos de proceso Marprene
Código de producto. 17297216
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
Código de producto. 17297216
Marca: Watson-Marlow Tubing 902.0008.J16
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Marprene: tubos de proceso de larga vida útil. Marprene es un elastómero termoplástico de larga vida útil con resistencia a una amplia gama de productos químicos.
  • Marprene es un elastómero termoplástico de larga vida útil con resistencia a una amplia gama de productos químicos. Marprene es muy resistente a agentes oxidantes como el ozono, los peróxidos y el hipoclorito de sodio.
  • Marprene es el exclusivo tubo de elastómero termoplástico para bombas peristálticas de Watson-Marlow. Dura al menos 10 veces más que los tubos de otros materiales. Un tubo de larga vida útil implica que las interrupciones para cambiar tubos son eventos poco habituales, que se resuelven fácilmente durante el mantenimiento general.
  • Siempre nuestra primera recomendación, el Marprene tiene una amplia compatibilidad química y es altamente resistente a agentes oxidantes como el ozono, los peróxidos y el hipoclorito de sodio. Marprene es color beige y opaco a la luz visible y ultravioleta, y tiene una baja permeabilidad al oxígeno, al dióxido de carbono y al nitrógeno. Cumple con las normas del USDA para la manipulación de alimentos.
  • Guía de compatibilidad química
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Diámetro interior (imperial) 0,03 in
    Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
    Material TPE
    Longitud global (imperial) 16 ft.
    Longitud global (métrico) 5 m
    Grosor (imperial) 0.0625 in.
    Grosor (métrico) 1.6 mm
    Color Beige
    Dureza 62 to 68 (Shore A)
    Max. Operating Temperature (English) 176°F
    Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
    Tipo de producto Process Tubing