Learn More
MART-1 / MLANA Mouse, Clone: rMLANA/788, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2315-MSM12-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989997
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MART-1 / MLANA
Cytoplasmic
rMLANA/788
Unconjugated
NP_005502
Mouse
20-22kDa (doublet)
Protein A/G Purified
RUO
2315
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
MLANA
Recombinant full-length human MLANA protein
SK-MEL-13 and SK-MEL-19 Melanoma cell lines; Melanomas
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.