Learn More
Masterflex™ Caudalímetro de masa
Código de producto. 15128016
Change view
Click to view available options
Conexiones:
Accesorio de compresión de 0,64 cm (0,25 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conexiones unitSize
15128016 Accesorio de compresión de 0,64 cm (0,25 pulg) cada uno
1 options
Código de producto. 15128016
Marca: Masterflex™ 3270732
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caudalímetro económico, de alta precisión y rápido con un diseño de bobina en miniatura. El caudalímetro de masa Cole-Parmer™ proporciona mediciones precisas y repetibles.
  • Técnica de detección de flujo de gas térmico
  • Calibrado a aire/nitrógeno
  • Conector de concentrador de cables para una conexión rápida a una fuente de alimentación y cable de salida de 0 a 5 V cc; solicite las fuentes de alimentación/cables debajo por separado
  • Baja caída de presión en el sensor
  • La señal de salida puede conectarse a una pantalla remota, un grabador o cualquier instrumento que acepte una señal de 0 a 5 V cc
  • Su tamaño compacto facilita su transporte
  • Los materiales húmedos son aluminio anodizado, acero inoxidable 316, juntas tóricas Viton™ y conectores de acetal.
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de masa
Exactitud ±1,5 % (escala completa)
Tipo de gas Aire, nitrógeno
Tasa de presión 150 psi
Conexiones Accesorio de compresión de 0,64 cm (0,25 pulg)
Pantalla LCD de 3,5 dígitos
Intervalo de caudal LPM 2
Repetibilidad ±0,5 % (escala completa)
Temperatura (métrico) De 10 °C a 50 °C