Learn More
Atago™ Refractómetro MASTER-20M
Refractómetro de muestreo fácil de leer, fácil de mantener y suave. El refractómetro Atago™ MASTER-20M es un modelo de concentración baja.
Marke: Atago™ 2383
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Concentración baja
- Eliminación sencilla de la muestra desde el borde
- Agarre texturizado
- Equilibrio adecuado
- Cuerpo optimizado
- Limpieza sencilla con agua corriente
- Maletín de almacenamiento cómodo
- Distribución automática de muestras
- Tamaño de muestras: 2-3 gotas
Spezifikation
Refractómetro | |
MASTER-20M | |
±0,1% Brix | |
Mediciones de bajas concentraciones de zumos de fruta, aceite de corte | |
20,7 x 3,2 x 3,4 cm |
0 a 20 Brix | |
±0,2% Brix | |
Brix | |
165 g |
Operator Manuals
Tamaño : 5.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Atago™ Refractómetro MASTER-20M > Intervalo Brix: Del 0 al 20 %
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur