Learn More
Atago™ Refractómetro MASTER-53α
Código de producto. 10430885
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10430885
Marca: Atago™ 2351
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Refractómetro de muestreo fácil de leer, fácil de mantener y suave. El refractómetro Atago™ MASTER-53α es adecuado para una amplia gama de muestreo de soluciones.
  • Amplio abanico
  • Eliminación sencilla de la muestra desde el borde
  • Agarre texturizado
  • Equilibrio adecuado
  • Cuerpo optimizado
  • Limpieza sencilla con agua corriente
  • Compensación automática de la temperatura
  • Maletín de almacenamiento cómodo
  • Distribución automática de muestras
  • Tamaño de muestras: 2-3 gotas
Especificaciones
Tipo Refractómetro
Scale Range 0 a 53 Brix
Modelo MASTER-53α
Exactitud ± 0,5 % Brix a 10-30 °C
Repetibilidad ±0,25 % (10-30 °C)
Tipo de escala Brix
Para utilizar con (aplicación) Medición no solo de varios tipos de zumo, café y otras bebidas, sino también de alimentos procesados como salsa, ketchup o mermelada baja en calorías
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 130 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,8 x 3,2 x 3,4 cm