Learn More
Atago™ Refractómetro MASTER-53M
Código de producto. 10247607
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10247607
Marca: Atago™ 2353
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Refractómetro de muestreo fácil de leer, fácil de mantener y suave. El refractómetro Atago™ MASTER-53M es adecuado para una amplia gama de muestreo de soluciones.
  • Amplio abanico
  • Eliminación sencilla de la muestra desde el borde
  • Agarre texturizado
  • Equilibrio adecuado
  • Cuerpo optimizado
  • Limpieza sencilla con agua corriente
  • Maletín de almacenamiento cómodo
  • Distribución automática de muestras
  • Tamaño de muestras: 2-3 gotas
Especificaciones
Tipo Refractómetro
Scale Range 0 a 53 Brix
Modelo MASTER-53M
Exactitud ±0,5 % Brix
Repetibilidad ±0,25 % Brix
Tipo de escala Brix
Peso (métrico) 130 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,8 x 3,2 x 3,4 cm