Learn More
Atago™ Refractómetro modelo MASTER-93H
Utilice este refractómetro resistente al calor para medir las muestras a alta temperatura en sus respectivos sitios de producción. Los refractómetros modelo Atago™ MASTER-93H cuentan con un prisma fabricado de vidrio templado resistente a la corrosión para conseguir una mayor vida útil.
Marca: Atago™ 2374
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
- Ideal para la medición de mermelada y caramelos
- Fácil de leer y sostener
- Diseñado para el muestreo suave
- Eliminación sencilla de la muestra desde el borde
- Estructura equilibrada
- Cuerpo optimizado y agarre sólido con textura abundante
Especificaciones
Refractómetro | |
MASTER-93H | |
±0,25 % Brix | |
Medición de mermelada y caramelos |
De 45 a 93 Brix | |
± 0,5% Brix de 10 a 40 °C | |
Brix | |
130 g |