Learn More
Atago™ Refractómetro de salinidad MASTER-S/Millα
Código de producto. 11476148
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11476148
Marca: Atago™ 2491
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para medir la salinidad y la gravedad específica del agua de mar. El refractómetro de salinidad Atago™ MASTER-S/Millα utiliza un nuevo material duradero contra muestras saladas.
  • Duradero contra muestras saladas
  • Muestra la salinidad en partes por millón
  • Compensación automática de la temperatura
  • Resistente al agua
Especificaciones
Tipo Refractómetro de salinidad
Scale Range De 0 a 100 de salinidad, Gravedad específica de 1,000 a 1,070
Modelo MASTER-S/Millα
Exactitud ± 2 ‰ de salinidad, ± 0,001 de gravedad específica de 10 a 30 °C
Repetibilidad ±1 ‰ de salinidad, ±0,0005 de gravedad específica
Tipo de escala Salinidad, gravedad específica
Para utilizar con (aplicación) Medición de la salinidad y la gravedad específica del agua de mar
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 110 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,2 x 3,4 x 20,7 cm