Learn More
Atago™ Refractómetro de vino modelo MASTER-TA
Código de producto. 11426158
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11426158
Marca: Atago™ 2590
Especificaciones
Tipo Refractómetro de vino
Scale Range De 0 a 25 T.A., De 0 a 40 Brix
Modelo MASTER-TA
Exactitud ± 0,3 % T.A., ±0,5 % Brix de 10 a 30 °C
Tipo de escala T.A., Brix
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para medir las concentraciones de mosto de uva
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 160 g