Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
Marca:  Greiner Bio-One 780261
Detalles adicionales : Peso : 5.66000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013381
  • 682.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 02-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Sellable con films adhesivos y sellador térmico
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Alta resistencia a productos químicos
  • A
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Polipropileno
Estéril
1 mL
1
Chimenea
Sin tapa
Natural
96
Sin tratar
U
50/caja
Certificados
Ver productos accesorios