Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X40
Mastercycler X40 combina las propiedades que elevan su nivel en la PCR de punto final. Características clásicas, como un gradiente de 12 columnas y una homogeneidad ideal de la temperatura de bloque, se ven reforzadas por una interfaz fácil e intuitiva, una pantalla táctil y una tapa protectora SafeLid para proteger sus muestras de la evaporación.
Marca: Eppendorf™ 6381000018
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- SafeLid for evaporation protection
- Small footprint (less than a piece of paper)
- Lightweight
- Touchscreen
- Intuitive software and user interface
- Program migration feature
- Visionize Labsuite connection possible
- Low noise level
Especificaciones
Fixed | |
20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C | |
0.1 to 0.2 mL/Well | |
2 Years | |
Touchscreen | |
5000 | |
De 37 °C a 110 °C | |
1.5°C/sec. | |
96-well |
±0.15°C | |
24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.) | |
Thermal Cycler | |
De 4 °C a 99 °C | |
Aluminio | |
De 1 °C a 30 °C | |
3.3 °C/sec. | |
7.25 kg | |
EU |
CE_17899058_EN.pdf
Tamaño : 171.9 kB
Título del producto
Eppendorf™ Mastercycler™ X40 > Mastercycler X40; Plug Type: EU
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido