Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona Masterflex™ C-Flex™
Código de producto. 11715128
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11715128
Marca: Masterflex™ 0642416
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil. Los tubos de bomba de precisión Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.
Utilice estos tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.
  • Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Muy baja unión de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Mejor resistencia a la fluctuación de pH
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Opción económica
  • Blanco opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,62 in, 16 mm
Longitud global (imperial) 24,9 ft
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Tubos de bombas