Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona Masterflex™ C-Flex™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Utilice estos tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.
- Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Muy baja unión de proteínas
- Termosellables y soldables
- Mejor resistencia a la fluctuación de pH
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
- Opción económica
- Blanco opaco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 18 |
| Caudal | De 3,8 a 2300 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Altura (métrico) | 6,7 m |
| Mostrar más |