Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Chem-Durance™ Bio L/S™
Código de producto. p-6830111
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11816953
Marca: Masterflex™ 0644215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, de procesamiento farmacéutico y de biotecnología. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ ofrecen una excelente resistencia química y durabilidad bajo presión.
  • Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles
  • La baja espalación mantiene la pureza del líquido
  • La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos
  • El revestimiento con calibre liso sin plastificantes es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos. Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS.
  • Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
  • Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
  • Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
  • Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Bio Chem-Durance
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min.
Altura (métrico) 8,8 m
Color Opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas