Learn More
Masterflex™ Conector macho DB25
Cree su propio cable para la optimización de su unidad Masterflex™
Marca: Masterflex™ 07523-94
153.73 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija la conexión correcta para su bomba Masterflex™Especificaciones
Para crear su propio cable | |
Para conexiones con cable blindado de calibre 20-22 | |
1 unidad | |
Conector macho DB25 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Masterflex™ Conector macho DB25 > Para su uso con: Para conexiones con cable blindado de calibre 20-22
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido