Learn More
Masterflex™ Unidad modular digital I/P™ con controlador de sobremesa y entrada/salida remota
Coloque el motor y el controlador donde resulte más cómodo gracias a su diseño modular
Marca:  Masterflex™ 07594-00
6787.75 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13437109
  • 7145.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Caudal de 0,0006 a 26 LPM con tubos I/P—el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba, del número de cabezales y del tamaño de los tubos
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento — continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
  • Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
  • Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
  • Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia — de 1 a 9999 ciclos de dispensación; por tiempo — intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99h, 59 min, 59 s por ciclo)
  • La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
  • Motor reversible—purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
  • El potente motor le permite apilar dos cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
  • La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras y la carcasa de la unidad de acero con acabado de epoxi tienen clasificación IP33
Información de órdenes
Caudal
Especificaciones
Especificaciones
115/230 VCA, 280 w
Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
36,2 cm
280 W
26000 mL/min.
16,5 cm
17,8 cm
± 0,1%
De 0,1 a 650 rpm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Unidad modular digital I/P™ con controlador de sobremesa y entrada/salida remota > Caudal: 26000 ml/min