Descripción
- Caudal de 0,001 a 8 l/min con tubos I/P incluidos: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos.
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento — continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
- Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
- Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
- Carcasa resistente con clasificación NEMA 4X (IP66) para el lavado
- Elija modelos con tecnología de sensor de cabezal abierto para mejorar la seguridad del usuario
Especificaciones
LCD | |
De 0,001 a 8 lpm | |
Unidad I/P 77420-18, cabezal de bomba Easy-Load 77602-30, tubos de 3 m (10 pies) C-Flex ULTRA™ y cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con toma IEC 320/CEE 22 | |
De 90 a 260 V CA |
IP 66 | |
De 0,1 a 650 rpm | |
Acero inoxidable | |
4,5 A, 2,5 A |