Descripción
- Se puede utilizar con dos cabezales de bomba estándar o E/P Easy-Load apilados.
- Las carcasas tienen la clasificación NEMA 4X (IP66) para el lavado.
- Carcasa de acero inoxidable 316 resistente con base de aluminio anodizado
- Mejorada con capacidades remotas Ethernet/IP
- LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen. Visualice continuamente el rendimiento de la bomba.
- La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento.
- Dispense por volumen en ml, litros o galones.
- Dispense mediante intervalos de tiempo o ciclos de encendido/apagado.
- Motor reversible: purgue los tubos antes o después del bombeo; bombee líquidos en cualquier dirección.
- El motor sin escobillas que no necesita mantenimiento ofrece precisión y un índice de regulación de 6000 a 1.
- Capacidades de control remoto a través de una conexión estanca:
- Control de velocidad
- Dirección de bombeo
- Arranque/parada/purga
- Salida del tacómetro
Especificaciones
± 0,1% | |
LCD | |
De 0,0006 a 26 l/min | |
IP 66 | |
Acepta 2. | |
E/S remota: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos | |
Sensor de cabezal abierto | |
280 w | |
De 0,1 a 600 rpm |
4,5 A | |
90/260 V de CA, 4,5 A, 50/60 Hz, 280 W | |
43532 | |
Cable de alimentación de 1,82 m (6 pies) con conector CEI 320/CEE22 | |
Se suministra con un conjunto de cables/enchufe específico para cada país. | |
Sí | |
Digital, velocidad variable, ±0,1 %, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V | |
90/60 VAC | |
Acero inoxidable |