Learn More
Masterflex™ Motores con consola de precisión de velocidad variable L/S™
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. El motor de bomba de velocidad variable LED digital Masterflex™ IP33 incluye pantalla y control de velocidad para una regulación precisa del caudal, por lo que es ideal para aplicaciones de medición. Apile 2 o 4 cabezas de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal.
Marca:  Masterflex™ 07528-30
4172.31 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11779769
  • 5630.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. El motor de bomba de velocidad variable LED digital Masterflex™ IP33 incluye pantalla y control de velocidad para una regulación precisa del caudal, por lo que es ideal para aplicaciones de medición. Apile 2 o 4 cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal.
Estos accionamientos precisos de consola analógica cuentan con potentes motores. El control remoto de velocidad requiere un conector macho DB9 07595-45 o un conjunto de cables 07595-47. Utilice el conector remoto para el control de inicio/parada a través del cierre de contacto o del colector abierto (TTL de 5 V); control de inicio/parada mediante pedal 77595-35 o mando remoto manual 07528-80. La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor para que pueda confirmar la configuración de velocidad de un vistazo. El motor reversible le permite purgar los tubos antes o después del bombeo así como el líquido de la bomba en cualquier dirección.
  • Caudal de 0,06 a 3400 ml/min (depende de las rpm del motor y del tamaño de los tubos)
  • Los indicadores LED confirman la dirección del motor
  • Carcasa de plástico ABS apilable y resistente a salpicaduras; clasificación IP33
  • Capacidad de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad
  • Entrada de control de velocidad: De 4 a 20 mA o de 0 a 10 VCC
  • Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Cabezales de la bomba NO incluidos con el motor
Especificaciones
Especificaciones
CE, ISO 9001: 2000
115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 W
Para aplicaciones de medición
IP 33
07528-30
21,6 cm
25,4 cm
± 0,25%
75 W
De 1 a 100 rpm
LED digital
De 0,06 a 580 ml/min
50/60 Hz
Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con toma IEC 320/CEE22
Reversible
21,6 cm
Accionamiento de bomba
115/230 VCA
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Motores con consola de precisión de velocidad variable L/S™ > Caudal: De 0,06 a 580 ml/min