Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con platino L/S™ BioPharm™
Código de producto. 11731009
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
17
18
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11731009 17 1 PCS
11790999 13 1 PCS
11741009 18 cada uno
3 options
Código de producto. 11731009
Marca: Masterflex™ 9642017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos para bombas ultrasuaves y curados con platino minimizan la proliferación bacteriana. Los tubos para bombas de silicona curada con platino Masterflex™ BioPharm L/S™ son transparentes, inodoros, insípidos y no tóxicos.
Los tubos para bombas de silicio curado con platino son la mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Baja absorción; excelente biocompatibilidad
  • Muy bajo nivel de extraíbles; tiempo, ozono, corona, resistente a la radiación
  • Formulación:Silicona Tygon™ 3350, curada con platino
  • Ultrasuave; minimiza la proliferación bacteriana
  • Adecuada para sales y bases de concentración de leve a media.
  • Transparente, inodora, insípida y no tóxica
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Tamaño de los tubos 17
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 6,7 m
Color Transparente
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas