Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con platino L/S™ BioPharm™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
17
18
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Los tubos para bombas de silicio curado con platino son la mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Baja absorción; excelente biocompatibilidad
- Muy bajo nivel de extraíbles; tiempo, ozono, corona, resistente a la radiación
- Formulación:Silicona Tygon™ 3350, curada con platino
- Ultrasuave; minimiza la proliferación bacteriana
- Adecuada para sales y bases de concentración de leve a media.
- Transparente, inodora, insípida y no tóxica
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | BioPharm (silicona curada al platino) |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmac├⌐utica, cosm├⌐tica, investigaci├│n y aplicaciones de an├ílisis autom├ítico |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -59 °C |
| Tamaño de los tubos | 18 |
| Caudal | De 3,8 a 2300 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Altura (métrico) | 6,7 m |
| Mostrar más |