Learn More
Masterflex™ L/S™ Digital Process Pump Systems with Cytoflow™ Pump Head
Ideal for the transfer and dispensing of live cell cultures, media, and other shear-sensitive fluids in process and washdown environments.
9395.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | LCD |
---|---|
Clasificación de carcasa | IP 66 |
Motor Speed | De 0,1 a 600 rpm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 37,03 x 22,86 x 23,65 cm |
Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V CA |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16438999
|
Masterflex™
77975-50 |
De 0,17 a 1040 ml/min |
9395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16448999
|
Masterflex™
77975-52 |
De 0,62 a 3700 ml/min |
9395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Convex-roller design is gentler on live cells and shear-sensitive fluids—validated by independent test data
- Large-diameter rotor delivers higher flow rates at lower speeds
- Low-speed pumping lets you maintain the consistency and characteristics of shear-sensitive fluids
- Drive housings are completely sealed—IP66 and NEMA 4X rated—simply hose down to clean
- Brushless, maintenance-free motor offers ±0.1% speed control accuracy with a 6000 to 1 turndown ratio
- Cytoflow pump head offers the best option for pumping live cells and shear-sensitive fluids—validated by independent test data
- Full remote control capabilities allow easy integration into automated processes
- Graphical LCD shows four operating modes continuous run, timed dispense, copy dispense, volume dispense. View pump performance continually
Especificaciones
LCD | |
De 0,1 a 600 rpm | |
De 90 a 260 V CA |
IP 66 | |
37,03 x 22,86 x 23,65 cm | |
2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V |