Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión de alto rendimiento L/S™, Puri-Flex™
Código de producto. p-7182131
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S 15
L/S 24
L/S 35
L/S 36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11709809
Marca: Masterflex™ 9641924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de precisión de alto rendimiento Masterflex™ L/S™ son tubos de larga duración para aplicaciones farmacéuticas y de bioprocesos
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Trabajo de cultivo celular y tisular, biotecnología farmacéutica, usos de laboratorio de uso general que requieren alto rendimiento y larga vida útil, aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes derivados de animales
  • Características: Soldables por calor, excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
  • Certificaciones: Cumplen con la FDA y los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados conforme a las GMP
  • Intervalo de temperatura: De – 50 a 135 °C
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o con irradiación gamma
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Cumplen con la FDA y los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados conforme a las GMP
    Esterilizables en autoclave
    Diámetro interior (imperial) 0,25 in
    Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
    Material Puri-Flex
    Longitud global (imperial) 25 pies
    Longitud global (métrico) 7,6 m
    Para utilizar con (aplicación) Bombas Masterflex
    Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -22 °F
    Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -30 °C
    Cantidad de embalaje 1 unidad
    Esterilidad No estéril
    Tamaño de los tubos L/S 24
    Color Translúcido
    Flexibility Los tubos
    Max. Operating Temperature (English) 212 °F
    Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
    Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas