Learn More
Masterflex™ L/S™ Network-Compatible Pump Systems
Networking drives offer either native Ethernet/IP or Profibus communication with no additional hardware or firmware required.
9600.00€ - 9625.00€
Especificaciones
Canales | 1 |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Clasificación de carcasa | IP 66 |
Caudal | De 0,62 a 3700 ml/min |
Motor Speed | De 0,1 a 600 rpm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16428675
|
Masterflex™
77975-62 |
Conexiones: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB |
9600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16438675
|
Masterflex™
77975-72 |
Conexiones: Profibus, Bluetooth LE, USB |
9625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Flow rate 0.001 to 3400 mL/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm pump head, and tubing size
- Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
- Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
- Dispense by Volume in mL (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
- Antidrip function ensures dispensing accuracy
- Models with open-head sensor stops the drive when the pump head is opened
Especificaciones
1 | |
IP 66 | |
De 0,1 a 600 rpm | |
Acero inoxidable | |
De 90 a 260 V CA |
LCD | |
De 0,62 a 3700 ml/min | |
Unidad L/S 07575-30, cabezal de bomba Cytoflow™ 77253-02, tubos C-Flex™ ULTRA™ de 3 m (10 pies) y cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) toma IEC 320/CEE 22 | |
37,03 x 22,86 x 23,65 cm | |
2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V |