Learn More
Masterflex™ L/S™ Precision Process Drives
Easy-to-use Masterflex™ L/S™ Precision Process Drives offer precise speed control and digital display of rpm—NEMA 4X housings stand up to process and washdown applications
5245.00€ - 5270.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE; ETL (EE. UU y CA) |
---|---|
Color | Plata |
Tipo de control | Velocidad variable digital |
Tipo de pantalla | LED de cuatro dígitos |
Clasificación de carcasa | IP 66 |
Código de producto | Marca | Motor Speed | Caudal | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Motor Speed | Caudal | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15704608
|
Masterflex™
07528-40 |
De 6 a 600 rpm | De 0,36 a 3400 ml/min, según el cabezal de la bomba, el tamaño del tubo y las rpm | ±0,25 % (1 rpm a 600; 0,1 rpm a 100 rpm) |
5245.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15714608
|
Masterflex™
07528-45 |
De 1 a 100 rpm | De 0,06 a 580 ml/min, según el cabezal de la bomba, el tamaño del tubo y las rpm | ± 0,25% (de 0,1 rpm a 100 rpm) |
5270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Flow rate 0.06 to 3400 mL/min (depends on drive rpm and tubing size)
- Four digit LED display shows motor rpm—confirm speed setting at a glance
- Integrated open-head sensor stops drive motor when pump head is opened
- Reversible motor—purge tubing before or after pumping; pump fluid in either direction
- LED indicators confirm motor direction
- Powerful motors let you stack 2 or 4 pump heads for increased flow rates and for multichannel applications
- Separate speed and power (on/off) control—maintain speed setting while turning pump on/off
- NEMA 4X (IP66) rated housing
- Remote control capabilities via a watertight connector on back of drive
- Speed control input: 4 to 20 mA or 0 to 10 VDC
- Pump direction (CW/CCW) via open collector or contact closure
- Start/stop via open collector or contact closure
- Membrane keypad for easy up-front control of speed, direction, and start/stop
- Amps Power 2.2 at 115 VAC; 1.1 at 230 VAC
Información de órdenes
These models are shipped with country-specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.
Certifications
CE; ETL(US & CA); IP66
Compliance
ISO 9002 registered
Garantía
2 Years
Especificaciones
CE; ETL (EE. UU y CA) | |
Velocidad variable digital | |
IP 66 | |
De 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada y dirección a través de cierre de contacto | |
Manipulación de fluidos | |
Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido. | |
L/S | |
Cabezal abierta | |
Compatible con todas las formulaciones L/S | |
30,5 cm | |
22,9 cm | |
23,5 cm | |
90/260 VAC 50/60 Hz | |
75 W | |
50/60 Hz |
Plata | |
LED de cuatro dígitos | |
Sí | |
Easy-Load II con sensor de cabezal abierto, Easy-Load II, Easy-Load, estándar, de alto rendimiento, de tubos de PTFE y de diafragma de PTFE | |
75 | |
Acero inoxidable | |
No incluido | |
Velocidad variable digital | |
12 pulg | |
9 pulg | |
9,25 in | |
27,8 lb | |
90/260 VCA | |
2,2 A |