Learn More
Masterflex™ L/S™ Standard Digital Drives
La unidad digital estándar de Masterflex™ L/S™ ofrece un motor de alta precisión que no requiere mantenimiento y una interfaz– gráfica que facilita una configuración y funcionamiento sin precedentes.
Marca: Masterflex™ 07522-28
4688.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Includes: Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22.
Descripción
- Caudal de 0,001 a 3400 ml/min con tubos L/S. El caudal depende de las rpm del motor y del tamaño del tubo.
- LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- Visualice continuamente el rendimiento de la bomba.
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 99999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9.999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
Información de órdenes
These models are shipped with country specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.
Certifications
CE; ETL(US & CA)
Compliance
Registrado ISO 9002
Servicio Técnico
2 Years
Especificaciones
± 0,1 % (de 0,1 rpm a 600 rpm) | |
CE; ETL (EE. UU y CA) | |
Velocidad variable digital | |
LCD gráfica | |
De 0,006 a 3400 ml/min, según el cabezal de la bomba, el tamaño del tubo y las rpm | |
Easy-Load II con sensor de cabezal abierto, Easy-Load II, Easy-Load, estándar, de alto rendimiento, de tubos de PTFE y de diafragma de PTFE | |
75 | |
Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido. | |
L/S | |
1 o 2 cabezales de bomba aceptados | |
8,5 in | |
10 pulg | |
8,5 in | |
Sí | |
Velocidad variable digital | |
75 W | |
90/260 V |
2,2 A | |
Blanco | |
Unidad digital Masterflex L/S con sensor de cabeza abierta, 600 rpm, 115/230 VAC | |
90/260 V, 50/60 Hz | |
Manipulación de fluidos | |
50/60 Hz | |
IP33 | |
Plástico ABS, aluminio | |
De 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado a través de cierre de contacto | |
2 | |
21,6 cm | |
25,4 cm | |
21,6 cm | |
Cabezal abierta | |
Compatible con todas las formulaciones L/S | |
16,5 lb | |
De 0,1 a 600 rpm |
Título del producto
Masterflex™ L/S™ Standard Digital Drives > 600 rpm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido