Learn More
Cole-Parmer™ Unidad de la consola de velocidad variable Masterflex™ L/S
Las consolas de velocidad variable Masterflex L/S son compactas y rentables para aplicaciones generales de transferencia de fluidos.
Marca: Cole-Parmer™ 07555-05
1295.73 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rango de flujo: de 0,42 a 2900 ml/min
- Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
- El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
- El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
- Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Especificaciones
±5% | |
Blanco y azul | |
De 180 a 260 VAC; 50/60 Hz; 37 w | |
Manipulación de fluidos | |
1/20 hp | |
Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22. | |
L/S | |
Admite 1 | |
230 mm | |
Se incluye un enchufe específico del país: debe especificar el destino final al realizar el pedido. | |
Interruptor de arranque/parada | |
Analógico | |
37 W | |
De 20 a 600 rpm | |
Material del envase |
UL, CSA, CE | |
Unidad de consola de velocidad variable Masterflex 07555-05 L/S, de 20 a 600 rpm, 230 VAC | |
De 1,2 a 2900 ml/min | |
Cabezales de bomba estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanal, de alto rendimiento y cartucho | |
IP 22 | |
40 °C | |
0 °C | |
134 mm | |
183 mm | |
1 unidad | |
Sí | |
No estéril | |
De 180 a 260 V CA | |
Depende de la formulación y el tamaño de los tubos |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Cole-Parmer™ Unidad de la consola de velocidad variable Masterflex™ L/S > Número de cabezales de bomba: 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido