Learn More
Masterflex™ Accesorios para sistemas de bombas peristálticas
Actualice las capacidades de bombeo y dispensación con los accesorios para sistemas de bombas peristálticas Masterflex™.
Marca: Masterflex™ 07523-92
443.65 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Actualice las capacidades de bombeo y dispensación con los accesorios para sistemas de bombas peristálticas Masterflex™.
- Accesorios para los sistemas de bomba peristáltica Masterflex™
Especificaciones
Interruptor de pedal de arranque/parada temporal MasterFlex | |
Unidades digitales L/S | |
1 unidad | |
Interruptor de pedal de arranque/parada temporal |
Manipulación de fluidos | |
Conector DB25, cable de 1,8 m (6 pies) | |
Analógico |
Título del producto
Masterflex™ Accesorios para sistemas de bombas peristálticas > Accesorios para sistemas de bombas peristálticas; descripción: Interruptor de pedal de arranque/parada temporal MasterFlex
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido