Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de cartucho grande multicanal
Utilice los cartuchos para el bombeo multicanal y síncrono. Los cartuchos grandes MasterFlex™ L/S™ incluyen velocidades de caudal precisas y retenedores de tubos ajustables para fijar los tubos en su posición.
Marca: Masterflex™ 07519-75
158.59 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para su uso con modelos de cabezal de bomba Masterflex: 07519-05 y -06
- Ajuste los retenedores de tubos al tamaño de tubo deseado y empiece a bombear.
- En cartuchos pequeños, la retención óptima está preajustada; simplemente cargue los tubos e inicie el bombeo
- Cada cartucho acepta tubos de microcalibre y/o tubos de bomba de precisión L/S, consulte la siguiente tabla
- Todos los cartuchos cuentan con oclusión regulable que mantiene una variación de flujo bidireccional del 5 %
- Apriete la oclusión para presiones mayores, aflójela para una mayor vida útil de los tubos
- Combine la entrada y la salida de dos cartuchos para reducir la pulsación
- Los cartuchos se han fabricado con policarbonato y nailon relleno de vidrio
Combine cartuchos grandes y pequeños en cabezales de bomba que acepten ambos tamaños; dos cartuchos pequeños ocupan el mismo espacio que un cartucho grande
Especificaciones
Para bombeo multicanal sincrónico | |
Varios | |
1 unidad |
Tubos de precisión | |
Ajustables | |
Cabezal de bomba de cartucho de pulsación reducida |
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba de cartucho grande multicanal > Para su uso con: L/S 07519-10, cabezales de bomba de cartucho 07519-15, para bombeo síncrono y multicanal.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido