Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ L/S™
Código de producto. p-8000834
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11775138
Marca: Masterflex™ 0640413
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV).
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV).
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas
  • Ofrecen uniformidad entre lotes para una precisión y reproducibilidad excepcionales
  • No conductivos y termosellables
  • No se deterioran, no se oxidan, con resistencia superior a ácidos y álcalis
  • Negro opaco
  • Cumplen con NSF, REACH, RoHS
  • Vida útil del tubo de más de 10.000 horas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Negro opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 132 °C
Tipo de producto Tubos Masterflex Norprene