Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ Food L/S™
Código de producto. 11750989
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11750989
Marca: Masterflex™ 0640235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
  • Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
  • No se deterioran ni oxidan
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis
  • Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,31 in
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,37 in, 35 mm
Longitud global (imperial) 49,2 ft
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 35
Caudal De 3,8 a 2300 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos para uso alimentario Masterflex Norprene