Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Chem-Durance™ Bio L/S™
Utilice estos tubos para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, de procesamiento farmacéutico y de biotecnología. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ ofrecen una excelente resistencia química y durabilidad bajo presión.
278.00€ - 569.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Bio Chem-Durance |
Longitud global (métrico) | 1520 cm |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
Color | Opaco |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11856943
|
Masterflex™
06442-13 |
13 |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11866943
|
Masterflex™
06442-14 |
14 |
278.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11876943
|
Masterflex™
06442-16 |
16 |
444.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11896943
|
Masterflex™
06442-17 |
17 |
523.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11806953
|
Masterflex™
06442-18 |
18 |
569.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11886943
|
Masterflex™
06442-25 |
25 |
445.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles. La baja espalación mantiene la pureza del líquido. La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos.- El revestimiento con calibre liso sin plastificadores es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS
- Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
- Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
- Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
- Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1520 cm | |
Opaco | |
Tubos de bombas |
Bio Chem-Durance | |
-60 °C | |
de 74 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Chem-Durance™ Bio L/S™